Documenti fondamentali
Z309079
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
center joint: ST/NS 29/32, parallel socket joint: 14/23, 5° side socket joint: 14/23, 10° side socket joint: 14/23, 15° side socket joint: 29/32
Sinonimo/i:
MAF4/41
Scegli un formato
1 EA
217,00 €
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
217,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Etichetta
C
Giunto
10° side socket joint: 14/23
15° side socket joint: 29/32
5° side socket joint: 14/23
center joint: ST/NS29/32
parallel socket joint: 14/23
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MAF 4/41
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ace O-rings, FETFE® I.D. 18.6 mm, wall size 3.5 mm
Z505021
Ace O-rings, FETFE®
Ace pressure tube bushing type, Back seal, capacity ~15 mL, L × O.D. 10.2 cm × 25.4 mm
Z181064
Ace pressure tube