Documenti fondamentali
Z303909
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
center joint: ST/NS 19/26, parallel socket joint: 19/26, 5° side socket joint: 24/29, 10° side socket joint: 19/26
Sinonimo/i:
MAF2/32
Scegli un formato
1 EA
173,00 €
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
173,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Etichetta
A
Giunto
10° side socket joint: 19/26
15° side socket joint
5° side socket joint: 24/29
center joint: ST/NS19/26
parallel socket joint: 19/26
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MAF 2/32
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)