Documenti fondamentali
Z301140
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 29/32, bottom male joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
XA43
Scegli un formato
1 EA
51,70 €
51,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
51,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
51,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
female joint: ST/NS top29/32
male joint: ST/NS bottom24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit XA 43
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrizione generale
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)