Documenti fondamentali
Z548588
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
114,00 €
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
114,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
Descrizione generale
The extra-coarse fritted disc (diameter: 20 mm, porosity A, 145-174 micron) prevents solids from being pulled into the condenser when removing solvents from solid-solvent mixtures. Overall adapter length: 150 mm.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)