Documenti fondamentali
Z413984
Sigma-Aldrich
Aldrich® enlarging adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
glass adapter, glass adapters
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Giunto
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS14/20
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)