Documenti fondamentali
Z512389
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 60 mm × 110 mm
Scegli un formato
1 EA
14,60 €
14,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
14,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
14,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
fits flask 200 ‑ 500 mL
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Diam. int. × diam. est.
60 mm × 110 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3