Documenti fondamentali
Z285455
Sigma-Aldrich
Aldrich® straight vacuum-distilling adapter
joint: SJ 35/25
Scegli un formato
1 EA
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
104,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: SJ35/25
Descrizione generale
With side hose connection and drip-tip. Improves efficiency of evaporation of solvents under reduced pressure when placed between the condenser of a rotary evaporator and a chilled receiving flask. Plug the condenser vacuum take-off exit opposite the receiving flask to eliminate path competition and direct all distillate to the chilled collection flask. SJ 35/25 adapter fits standard Büchi rotary evaporator glassware.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)