Documenti fondamentali
Z284521
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 1,000 mL, with 50 mm O-ring joint
Scegli un formato
1 EA
1.050,00 €
1.050,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.050,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
1.050,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Diam. est. bulbo
130 mm
Capacità bulbo
1,000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)