Documenti fondamentali
Z103101
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 500 mL, joint: ST/NS 55/50
Scegli un formato
1 EA
476,00 €
476,00 €
Prezzo di listino680,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
476,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
476,00 €
Prezzo di listino680,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS55/50
Diam. est. bulbo
102 mm
Capacità bulbo
500 mL
Descrizione generale
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)