Documenti fondamentali
Z282049
Coors alumina pestle
for Z281999
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiali
alumina
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 60359
Lungh. pestello
57 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)