Documenti fondamentali
Z280372
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in.
Sinonimo/i:
Saint Gobain Versilon ABH02017
Scegli un formato
100 FT
47,20 €
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FT
47,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 100 feet
Diam. int. × diam. est.
1/4 in. × 3/8 in.
Misura parete
1/16 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Nalgene® stopcock 3-way, bore size 2 mm
Z286451
Nalgene® stopcock
Tubing connectors size 118 mm × 67 mm, "T"
Z178489
Tubing connectors
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Is this tubing autoclavable?
    1 risposta
    1. The material can withstand a standard autoclave cycle (steam 30 minutes at 15 psi, 250° F (121° C)), but for repeated sterilization, this product would not be suitable.
      Utile?
  2. Could you provide information about the maximum psi of PVC laboratory tubing Z280372-1PAK?
    1 risposta
    1. The maximum operating pressure is 30 pounds per square inch at 73 degrees Fahrenheit.