BR143355
BRAND® tubing
I.D. 3, O.D. 5, W 1.0 mm
Sinonimo/i:
Tubing
Scegli un formato
51,20 €
Scegli un formato
About This Item
51,20 €
Prodotti consigliati
Materiali
silicone
Produttore/marchio commerciale
BRAND 143355
Diam. int.
3
Lunghezza
25 m
D.E.
5
Larghezza
1.0 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)