BR143352
BRAND® tubing
I.D. 2, O.D. 4, W 1.0 mm
Sinonimo/i:
Tubing
Scegli un formato
43,80 €
Scegli un formato
About This Item
43,80 €
Prodotti consigliati
Materiali
silicone
Produttore/marchio commerciale
BRAND 143352
Diam. int.
2
Lunghezza
25 m
D.E.
4
Larghezza
1.0 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)