Documenti fondamentali
Z274976
Kimax® weighing bottle, Style I
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
15165-6030
Scegli un formato
1 PKG
224,20 €
224,20 €
Prezzo di listino236,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
224,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
224,20 €
Prezzo di listino236,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass bottle
glass stopper
round bottle
Giunto
joint ST/NS neck60/12
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 15165-6030
Diam. int. × alt.
60 mm × 30 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
These bottles are used in applications that require adding and removing substances to determine precise weight.
Caratteristiche e vantaggi
  • Kimax® weighing bottles are ideal for determining the precise weight of the samples for various laboratory applications.
  • Manufactured from low extractable borosilicate glass.
  • Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
  • The cylindrical, tall form features a closed bottom stopper that fits into an internally ground body.
  • Plug style stopper creates a perfect seal and prevents sample loss.
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)