Merck
E5259
Sigma-Aldrich® micro pH combination electrode, glass body
BNC Connector, electrode L 132 mm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115603
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
electrode L
132 mm
stem O.D.
4 mm
General description
Designed with a Refillable Ag/AgCl reference half cell. These electrodes feature ultra thin insertion stems and miniature pH bulbs for measurement of the smallest of samples. Depends on the length, the extra long insertion stem allows this combination electrode to measure samples upto the bottom of 7 in. long NMR tubes.
Sturdy and versatile probe for measuring small samples in cuvets and small lab glassware 0-14 pH.
Attention: These electrodes come with a little white plastic transport cap attached to the end, please remove before use.
Temperature Range:
  • -5 to 100°C (for continuous use)
  • -5 to 110°C (for intermittent use)
Other Notes
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E5259-1EA04061833639535
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Is this probe compatible with all brand pH meters using BNC connector probe ?
    1 risposta
    1. This probe is compatible with all pH meters that utilize a BNC connector.
      Utile?
  2. Is this a single or double junction electrode?
    1 risposta
    1. This item is a double-junction electrode.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica