Documenti fondamentali
Z113441
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® micro pH combination electrode, glass body
BNC Connector, electrode L 183 mm
Sinonimo/i:
glass electrode, glass electrode ph, ph electrode
Scegli un formato
1 EA
528,00 €
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
528,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Lungh. elettrodo
183 mm
D.E. stelo
3.5 mm
Descrizione generale
Designed with a Refillable Ag/AgCl reference half cell. These electrodes feature ultra thin insertion stems and miniature pH bulbs for measurement of the smallest of samples. Depends on the length, the extra long insertion stem allows this combination electrode to measure samples upto the bottom of 7 in. long NMR tubes.
Sturdy and versatile probe for measuring small samples in cuvets and small lab glassware 0-14 pH.
Attention: These electrodes come with a little white plastic transport cap attached to the end, please remove before use.
Temperature Range:
  • -5 to 100°C (for continuous use)
  • -5 to 110°C (for intermittent use)
Linkage
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)