Documenti fondamentali
Z265241
Supelco
TLC saturation pads
size 10 cm × 10 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Analtech 8106
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Misura
10 cm × 10 cm
Descrizione generale
Placement of pads with solvent in the development chamber helps to assure rapid and uniform saturation of the atmosphere with solvent vapor. Pads improve reproducibility and reduce "edge effects".
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2