Documenti fondamentali
Z263362
Sigma-Aldrich
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
Scegli un formato
1 PKG
111,35 €
111,35 €
Prezzo di listino131,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
111,35 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
111,35 €
Prezzo di listino131,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Dimens. tappo
53-400
Giunto
Joints threaded neck (53-400)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
with cap
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216903
Capacità
2 oz (60 mL)
diam. × alt.
55 mm × 48 mm
Descrizione generale
Walls allow for complete removal of contents.
Applicazioni
Ideal for soil sampling and environmental applications.
Caratteristiche e vantaggi
• Wide mouth design is great for large solid samples• Clear, USP Type III soda-lime glass• Straight walls allow for complete removal of contents• Ideal for soil sampling and environmental applications• Available with caps attached or bulk packs without caps• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)