Documenti fondamentali
Z551007
Graduated Valumetric bottles
clear soda-lime glass bottle, capacity 60 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 48 ea
Sinonimo/i:
W216972
Scegli un formato
48 EA
275,12 €
275,12 €
Prezzo di listino303,00 €Risparmia il 9%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EA
275,12 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
275,12 €
Prezzo di listino303,00 €Risparmia il 9%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (38-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216972
Capacità
60 mL
diam. × alt.
42 mm × 83 mm
Descrizione generale
Ideal for use as sample bottles. They are also useful for dry powders, soil samples, and specimen storage. All bottles are made of clear, Type III soda lime glass.
Caratteristiche e vantaggi
  • Clear, USP Type III soda-lime glass
  • Graduated in mL and ounces
  • Easy removal of contents
  • Available with caps attached or bulk packs without caps
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Note legali
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)