Z247189
Coors™ porcelain crucible
Wide form, capacity 62 mL
Scegli un formato
199,00 €
Scegli un formato
About This Item
199,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
porcelain
Dimens. tappo
E
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66137
Altezza
38 mm
Capacità
62 mL
D.E. sommità
60 mm
Descrizione generale
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Caratteristiche e vantaggi
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)