Z247170
Coors™ porcelain crucible
Wide form, capacity 30 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
porcelain
Dimens. tappo
D
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66136
Altezza
31 mm
Capacità
30 mL
D.E. sommità
50 mm
Descrizione generale
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
Order covers separately.
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Caratteristiche e vantaggi
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)