Documenti fondamentali
Z247723
Coors high-alumina crucible cover
diam. 39.4 mm
Scegli un formato
1 EA
48,90 €
48,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
48,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
48,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 65608
Diametro
39.4 mm
Descrizione generale
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247626
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4