Z247162
Coors™ porcelain crucible
Wide form, capacity 17 mL
Scegli un formato
124,00 €
Scegli un formato
About This Item
124,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
porcelain
Dimens. tappo
C
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66135
Altezza
26 mm
Capacità
17 mL
D.E. sommità
41 mm
Descrizione generale
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Caratteristiche e vantaggi
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)