Documenti fondamentali
Z232866
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 2,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Per informazioni sul prodotto Z232866, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Giunto
Joints neck (50)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212166302
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
280 mm
Capacità
2,000 mL
Diametro est.
166 mm
D.E. collo
50 mm
Descrizione generale
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)