SLW4980-6L
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
6000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4980-6L
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Pyrex flask
flat bottom
Giunto
joint neckNARROW-NECK
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
heavy duty
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 4980-6L
Altezza
410 mm
Diam. est. corpo
235 mm
Capacità
6,000 mL
6000 mL
6000 mL
D.I. collo
43 mm
Misura tappo
43
Raccordi
narrow neck
Descrizione generale
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage