Documenti fondamentali
Z233072
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 2,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
Scegli un formato
1 EA
41,60 €
41,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
41,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
41,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Giunto
Joints neck (72)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212266309
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
275 mm
Capacità
2,000 mL
Diametro est.
153 mm
D.E. collo
72 mm
Descrizione generale
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)