Documenti fondamentali
Z232289
Sigma-Aldrich
Filter/Washer/Degasser
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20 M, F
Scegli un formato
1 EA
843,00 €
843,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
843,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
843,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Etichetta
CC
Giunto
joint: ST/NS14/20 M, F
Capacità
100 mL
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Descrizione generale
Has septum-inlet, drip-tip, and PTFE stopcocks on side-arm, female top and male bottom joint.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.