Documenti fondamentali
Z683205
ALNOCHROMIX safety vent caps
fits 1 gal or 2.5 L glass bottles
Scegli un formato
3 EA
98,00 €
98,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
98,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
98,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc. 2533
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
Descrizione generale
When storing ALNOCHROMIX solution in the Sulfuric Acid glass bottle (1 gallon or 2.5 liter), our Safety Vent Cap will prevent pressure build-up by permitting gases to escape automatically as internal pressure increases.
Note legali
ALNOCHROMIX is a trademark of Alconox, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)