Documenti fondamentali
Z203181
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
Scegli un formato
1 EA
99,90 €
99,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
99,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
99,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
Categorie correlate
Descrizione generale
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)