Documenti fondamentali
Z183423
Foil/poly bag
size 32 in. × 24 in.
Sinonimo/i:
Foil Packaging, Packaging Bag, Polyethylene Bag
Scegli un formato
1 PKG
64,20 €
64,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
64,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
64,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 5 ea
Misura
32 in. × 24 in.
Spessore
5 mil
Descrizione generale
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can the bags be heat sealed? or what device do I need to seal them?
    1 risposta
    1. Item Z183423 is heat sealable at 350°F (178°C). There are several sealers recommended for these bags. These sealers differ only by plug type. See the link below to review these options:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/bagheatsealerwithcutter1234598765