Documenti fondamentali
Z530964
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
102,90 €
102,90 €
Prezzo di listino147,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
102,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
102,90 €
Prezzo di listino147,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Alt. complessiva
200 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)