Documenti fondamentali
Z180254
Supelco
Michel-Miller column plug
Front seal, Nylon, thread size 50 mm
Scegli un formato
1 EA
131,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
131,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
Nylon
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 584622
tecniche
LPLC: suitable
Misura filettatura
50 mm
Descrizione generale
Solid plug for use as stopper with Ace-Threds. Seals M-M column ends, Plugs with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)