Documenti fondamentali
Z251860
Supelco
Michel-Miller column stopper
Ace-Thred for #15
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 580311
tecniche
LPLC: suitable
Raccordi
Ace-Thred for #15
Descrizione generale
PTFE for use at either end of any chromatography column with Ace-Threds. Makes a leak-tight seal without O-rings.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)