Documenti fondamentali
Z542490
Ace O-rings, Viton®
I.D. 6.1 mm, wall size 1.78 mm
Scegli un formato
1 PKG
16,10 €
16,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
16,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
16,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 785505
Diam. int.
6.1 mm
Misura parete
1.78 mm
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)