Documenti fondamentali
Z503983
Ace O-rings, silicone
wall size 1.78 mm, I.D. 4.5 mm
Scegli un formato
1 PKG
25,70 €
25,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
25,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
25,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855204
Diam. int.
4.5 mm
Misura parete
1.78 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Viton® A linear copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene; good chemical resistance
Silicone Elastomer with high-temperature and ozone resistance
FETFE® Fluoroelastomer with TFE additives and high chemical resistance
CAPFE A resilient rubber core encapsulated in nonporous FEP
O-ring measurement
1.
Measure the I.D. and wall thickness (mm) of the existing O-ring.
2. Locate a replacement in the tables that follow.
3. Ace Glass part numbers are provided for convenience.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)