Documenti fondamentali
Z256919
Ace vacuum trap with threaded inlet/outlet
O.D. 90 mm, L 350 mm, inner tube O.D. 24 mm
Scegli un formato
1 EA
458,00 €
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
458,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 874668
Lunghezza
350 mm
D.E.
90 mm
Diam. est. tubo interno
24 mm
Descrizione generale
Consists of body with Ace-Thred that accepts adjustable inner tube secured by nylon bushing and FETFE® O-ring.
Unit has been modified with the addition of #15 Ace-Threds on inlet and outlet for use with UHDPE tubing connectors for safe and easy connect/disconnect of tubing. Tighten connector with bushing to compress silicone O-ring to make a leak tight seal.
All of the traps can withstand a minimum of 44 psi pressure.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)