Documenti fondamentali
Z162078
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support/rest
polystyrene, pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
61,30 €
61,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
61,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
61,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
16 small or 7 large pipettes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18940-0000
Lungh. × Largh. × Alt.
280 mm × 215 mm × 38 mm
Descrizione generale
Includes an off-center support for short pipettes, syringes, etc.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)