Documenti fondamentali
Z154660
Ace precision-ground shaft
diam. × L 5 mm × 318 mm
Scegli un formato
1 EA
53,50 €
53,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
53,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
53,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Descrizione
With button
Caratteristiche
for flask size 50 ‑ 250 mL
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 953404
diam. × lung.
5 mm × 318 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)