Documenti fondamentali
Z126012
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 440 mm
Scegli un formato
1 EA
60,50 €
60,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
60,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
60,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Descrizione
With button
Caratteristiche
for flask size 250 ‑ 3,000 mL
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 806803
diam. × lung.
10 mm × 440 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)