Documenti fondamentali
Z566292
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 8 mm, L 400 mm
Scegli un formato
1 EA
46,70 €
46,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
46,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
46,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.540.8.1
Lunghezza
400 mm
Diam. asta
8 mm
Descrizione generale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3