Documenti fondamentali
Z238694
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Scegli un formato
1 EA
36,80 €
36,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
36,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
36,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.550.1
Lunghezza
500 mm
Diam. asta
6 mm
Descrizione generale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)