Documenti fondamentali
Z137154
Supelco
Ace chromatography column
I.D. × L 50 mm × 61 cm
Scegli un formato
1 EA
245,70 €
245,70 €
Prezzo di listino351,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
245,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
245,70 €
Prezzo di listino351,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 590249
tecniche
LPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
50 mm × 61 cm
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Has #15 Ace-Thred at top and 2 mm bore, solid-PTFE stopcock-plug (tapered 1:5) at bottom. Supplied with nylon and FETFE® O-ring for connecting 12.5 to 14 mm O.D. tube to column, and with tubing connector.
Note:
When using tubing connector, O-ring supplied with bushing is NOT necessary. Fritted disc has 70 to 100 μm porosity, sealed into bottom of column.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)