This natural rubber filler has a 1/4 in. or 6.35 mm diameter opening and will accommodate pipettes up to 50 mL. The 4.79 mm diameter pipette would not be suitable.
Z136468
Pipette fillers
red natural rubber bulb type
Scegli un formato
37,10 €
Scegli un formato
About This Item
37,10 €
Prodotti consigliati
Materiali
red natural rubber bulb
Produttore/marchio commerciale
RED-001
Categorie correlate
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Does Z136468 pipette filler fit 10 ml (7.87mm diameter) and 1 ml (4.79 mm diameter) pipettes
1 risposta-