This ID (inside diameter) is 91mm, the interior height is 175mm, and the exterior height is 188 mm.
Z137081
Jacketed beaker
Scegli un formato
358,00 €
Scegli un formato
About This Item
358,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
graduations: no
Volume
1000 mL
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
HI! COULD YOU PLEASE DETAIL THE INSIDE DIAMETER OF THE BEAKER?
1 risposta-