Documenti fondamentali
SLW1025/28SC
Pyrex® Beakers, jacketed with PTFE screwthread
2000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1025/28SC
Scegli un formato
1 EA
618,00 €
618,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
618,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
618,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
1025/28SC
SciLabware
Altezza
260 mm , internal
Diam. int.
106 mm
D.E.
130 mm
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
  • Useful for maintaining samples at a constant temperature
  • With integral jacket through which a temperature controlling medium can be circulated
  • Manufactured from heat resistant Pyrex® borosilicate glass
  • With PTFE screwthread connectors for simple and safe connection of 9mm bore tubing
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)