Documenti fondamentali
Z112135
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
BaF2, Undrilled
Scegli un formato
1 EA
298,90 €
298,90 €
Prezzo di listino427,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
298,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
298,90 €
Prezzo di listino427,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
BaF2
Confezionamento
pkg of (contains 1 window)
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
32 mm × 3 mm
Descrizione generale
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)