Documenti fondamentali
Z108332
Leather gloves
size M
Scegli un formato
1 PKG
99,21 €
99,21 €
Prezzo di listino107,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
99,21 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
99,21 €
Prezzo di listino107,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
brown gloves
leather
Misura
M
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pack of 1 pair
Descrizione generale
Constructed of specially treated leather that stays supple even at temperature extremes of -70 to 150°C. Remarkably durable, moisture, heat, and flame resistant. Provided with an elastic cinch for a no-slip fit.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)