Documenti fondamentali
Z408492
Sigma-Aldrich
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 5 in. (13 cm), Overall L 13 in. (33 cm)
Sinonimo/i:
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
Scegli un formato
1 PAIR
49,70 €
49,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PAIR
49,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.03
49,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cotton
Misura
one size fits all
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pkg of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H13201-0000
Lungh. complessiva
13 in. (33 cm)
Lungh. guanto
5 in. (13 cm)
Colore
orange
Descrizione generale
Soft, pliant, all-cotton terry cloth gloves are excellent for handling hot objects out of an autoclave or oven. Gauntlets available in two lengths and provide wrist and forearm protection.
Caratteristiche e vantaggi
  • Heat-resistant up to 232°C (450°F).
  • Can replace hazardous asbestos gloves.
  • Provides wrist and forearm protection.
  • Bright orange color offers high visibility.
  • Machine wash, air dry
Note legali
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Cryo-gloves® size M, waterproof
Sigma-Aldrich
Z183555
Cryo-gloves®
Cryo-gloves® size L, water-resistant
Z183520
Cryo-gloves®
Cryo-gloves® size L, waterproof
Sigma-Aldrich
Z183563
Cryo-gloves®
Captopril Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1307
Captopril