Documenti fondamentali
Z759015
Bollé Sphere safety visor with headgear & brow guard
CE compliant
Sinonimo/i:
protective eyewear, protective glasses, safety eyeglasses, safety eyewear, safety glasses
Scegli un formato
1 EA
31,50 €
31,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
31,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181802
NACRES:
NB.35
31,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bollé SPHERE
Disponibilità
not available in USA
Descrizione generale
An exceptional field of vision of 180°, the easy to raise headgear and brow guard are adjustable for both height and depth. The Bollé SPHERE adapts itself to any situation, for any use.
  • Ultra enveloping face shield
  • Adjustable headgear and brow guard
  • Polycarbonate visor
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Does the following visor Z759015 Bollé Sphere safety visor with headgear & brow guard protect from the UV light?
    1 risposta
    1. This item is not tinted or intended for use as a UV shielding device. The polycarbonate shield offers protection in chemical splash events, cutting or grinding, spraying, or wood and metal work.