Documenti fondamentali
Y907189
Sigma-Aldrich
Pyrex® breakseal flask
capacity 0.1 L
Scegli un formato
1 EA
42,20 €
42,20 €
Prezzo di listino211,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
42,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
42,20 €
Prezzo di listino211,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Capacità
0.1 L
Categorie correlate
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)